Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Cylinder brushes

Cylinder brushes

Cylinder brush, Polyester, 178 mm, Plastique
N° de catalogue MICRBRWH-02
Fournisseur:   MICRONOVA
Cylinder brushes
N° de catalogue MICRBRWH-02
Fournisseur:  MICRONOVA
Cylinder brushes
Cylinder brushes

Cylinder brush, Polyester, 178 mm, Plastique

Prix
SFr. 151.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These cylinder brushes with brush heads feature ACME thread for attachment to STA series handles.

  • With optional fabric covers
  • Polyester bristles
  • BPA-free

Base resins used to produce blocks and bristles are made from FDA approved materials.

Polyester cover is compatible with strong disinfectants and autoclavable.

Spécifications
  • Matériau des poils:
    Polyester
  • Ø tête de la brosse:
    178 mm
  • Handle material:
    Plastique
  • Désignation:
    Cylinder brush
  • Seq:
    02
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MICRBRSC68-02
    Polymesh cover, for use with 178 mm brush, 100% polyester covered in polyester abrasive mesh
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 12 ST - SFr. 573.00