Hotplates
290×440 mm, Max. 370 °C, 2400 W, Hotplate, HE 1, aluminium alloy plate , 308×458×170 mm
N° de catalogue GESTHE1
Fournisseur: GESTIGKEIT HARRY
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Zone de chauffe:290×440 mm
- Puissance de chauffe:2400 W
- Température:Max. 370 °C
- Seq:06
- l×p×h:308×458×170 mm
- Type:Hotplate, HE 1, aluminium alloy plate