Buffer solutions
Buffer standard DIN 19266, 6,865, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Anbieter: REAGECON
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:500 mL
- Température de réference:25 °C
- Désignation:Buffer standard DIN 19266
- Précision du pH:-
- Valeur pH:6,865
Technische Daten