Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Acétophénone, Supelco®

Acétophénone, Supelco®

Flacon Verre, 5 mL
N° de catalogue 42163-5ML-F
Irritant
Fournisseur:   Merck
Acétophénone, Supelco®
N° de catalogue 42163-5ML-F
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  98-86-2
Acétophénone, Supelco®
Acétophénone, Supelco®

Flacon Verre, 5 mL

Numéro CAS:  98-86-2
Prix
SFr. 132.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • Numéro CAS:98-86-2
  • Formule:C₈H₈O
  • Numéro MDL:MFCD00008724
  • Poids moléculaire:120.15 g/mol
  • Index Merck:13,00074
  • Point d'ébullition:201,7 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:20 °C
  • Densité:1,027 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:82 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • UN:3334
  • ADR:9,
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
  • EINECS:202-708-7

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    5 mL

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.