Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Acétophénone, Supelco®

Acétophénone, Supelco®

Flacon Verre, 1 mL
Catalog # 42163-1ML-F
Irritant
Supplier:   Merck
Acétophénone, Supelco®
Catalog # 42163-1ML-F
Supplier:  Merck
CAS Number:  98-86-2
Acétophénone, Supelco®
Acétophénone, Supelco®

Flacon Verre, 1 mL

CAS Number:  98-86-2
Price
34.30 SFr.
Log in for availability
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Synonyms:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • CAS Number:98-86-2
  • Formula:C₈H₈O
  • MDL Number:MFCD00008724
  • Molecular Weight:120.15 g/mol
  • Merck Index:13,00074
  • Boiling Pt:201,7 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:20 °C
  • Density:1,027 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:82 °C
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • UN:3334
  • ADR:9,
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
  • EINECS:202-708-7

Documents

Specifications

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 mL

Specifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.