Diacétyle, Supelco®
Flacon Verre, 5 mL
Fournisseur: Merck
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 2,3-Butanedione
- Numéro CAS:431-03-8
- Formule:C₄H₆O₂
- Numéro MDL:MFCD00008756
- Poids moléculaire:86.09 g/mol
- Index Merck:13,02985
- Point d'ébullition:190 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–2 °C
- Densité:0,9904 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:9 °C
- Température de stockage:Réfrigérateur
- UN:2346
- ADR:3,II
- :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
- EINECS:207-069-8
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:5 mL



