Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Décanoate de méthyle, Supelco®

Décanoate de méthyle, Supelco®

Flacon Verre, 5 mL
N° de catalogue 21479-5ML
Fournisseur:   Merck
Décanoate de méthyle, Supelco®
N° de catalogue 21479-5ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  110-42-9
Décanoate de méthyle, Supelco®
Décanoate de méthyle, Supelco®

Flacon Verre, 5 mL

Numéro CAS:  110-42-9
Prix
345.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
  • Numéro CAS:110-42-9
  • Formule:C₁₁H₂₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00009580
  • Poids moléculaire:186.29 g/mol
  • Point d'ébullition:224 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–18 °C
  • Densité:0,8724 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
  • Point d'éclair:94 °C
  • EINECS:203-766-6

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    5 mL

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.