Acétone, Supelco®
Flacon Verre, 10 mL
N° de catalogue 90872-10ML-F
Fournisseur: Merck
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- Numéro CAS:67-64-1
- Formule:CH₃COCH₃
- Numéro MDL:MFCD00008765
- Poids moléculaire:58.08 g/mol
- Index Merck:13,00067
- Point d'ébullition:56,2 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–95,4 °C
- Densité:0,792 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:<–20 °C (coupe fermée)
- UN:1090
- ADR:3,II
- :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-662-2
- REACH:01-2119471330-49
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10 mL