Triethylammonium acetate buffer, BioUltra, volatile buffer, Fluka®
Triethylammonium acetate buffer, 1,0 M in H₂O, 7,0, ±0,1, Glass bottle, 100 mL
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Triethylammonium acetate buffer, BioUltra, volatile buffer, Fluka®
N° de catalogue 90357-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
- Absorbance 260 nm: max. 0,03
- Absorbance 280 nm: max. 0,03
Documents
Spécifications
Spécifications
- Concentration:1,0 M in H₂O
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:100 mL
- Désignation:Triethylammonium acetate buffer
- Précision du pH:±0,1
- Valeur pH:7,0