Hydrometer cylinders
Hydrometer cylinders
2000 ml, 85 mm, 500 mm, Hydrometer jar on foot with spout (Ø = 85 mm), 2000 ml
N° de catalogue AMARH860816
Fournisseur:   Amarell
Hydrometer cylinders
N° de catalogue AMARH860816
Fournisseur:  Amarell
Hydrometer cylinders
2000 ml, 85 mm, 500 mm, Hydrometer jar on foot with spout (Ø = 85 mm), 2000 ml
Prix
SFr. 148.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometer cylinders on foot with spout.
Spécifications
  • Capacité:
    2000 ml
  • Désignation:
    Hydrometer jar on foot with spout (Ø = 85 mm), 2000 ml
  • Seq:
    04
  • Hauteur int.:
    500 mm
  • Ø int.:
    85 mm