Accessoires
Porte-cuve, longueur de parcours variable (5, 10, 20, 30, 40 et 50 mm), à utiliser avec Cary 50/60 ou Cary 100/300
N° de catalogue VARI210125300
Fournisseur: VARIAN
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Porte-cuve, longueur de parcours variable (5, 10, 20, 30, 40 et 50 mm), à utiliser avec Cary 50/60 ou Cary 100/300