Torches
Torches
Axial torches, low flow quartz torch with 1,4 mm ID injector tube
N° de catalogue VARI2010104800
Fournisseur:   VARIAN
Torches
N° de catalogue VARI2010104800
Fournisseur:  VARIAN
Torches
Torches
Axial torches, low flow quartz torch with 1,4 mm ID injector tube
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These torches light easily and stay lit, reducing downtime. With even and stable plasma to deliver reproducible results.
Spécifications
  • Désignation:
    Axial torches, low flow quartz torch with 1,4 mm ID injector tube
  • Seq:
    02
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI2010070790
    Spare quartz torch bonnet for radial ICP-OES
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI7210020700
    Torch alignment tool for radial ICP-OES
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI7910051290
    GazFit fittings for one-piece and semi-demountable ICP-OES torches
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI7910051590
    Transfer tube FEP for axial ICP
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI7910051490
    Transfer tube FEP Sturman-Masters spray chamber for radial ICP
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI9910107100
    Kit Torch Fittings
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI3610007300
    Pre-optics cone for Liberty Series axial ICP-OES
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI8110002800
    Esteele cleaning powder, for cleaning interface cone on axially-viewed ICP-OES
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI2010072900
    Spare semi-demountable quartz torch body for radial ICP-OES
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI2010077500
    Quartz injector tube, 0,8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI2010083400
    Spare semi-demountable quartz torch body for axial ICP-OES
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI9910057000
    Quartz injector tube, 1,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI9910057300
    Injector holder kit, includes O-ring
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI9910108200
    O-rings kit