Torches
Axial torches, extended high solids torch, standard length axial torch
with patented injector design, 2,4 mm ID
with patented injector design, 2,4 mm ID
N° de catalogue VARI2010104600
Fournisseur: VARIAN
Aller à
Product Details & Documents
These torches light easily and stay lit, reducing downtime. With even and stable plasma to deliver reproducible results.
Spécifications
- Désignation:Axial torches, extended high solids torch, standard length axial torch
with patented injector design, 2,4 mm ID - Seq:05
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI2010070790Spare quartz torch bonnet for radial ICP-OESConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI7910051290GazFit fittings for one-piece and semi-demountable ICP-OES torchesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI7910051490Transfer tube FEP Sturman-Masters spray chamber for radial ICPConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI3610007300Pre-optics cone for Liberty Series axial ICP-OESConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI8110002800Esteele cleaning powder, for cleaning interface cone on axially-viewed ICP-OESConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI2010072900Spare semi-demountable quartz torch body for radial ICP-OESConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI2010083400Spare semi-demountable quartz torch body for axial ICP-OESConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix