Flame atomisation systems
PEEK venturi nebuliser
N° de catalogue VARI1610117390
Fournisseur: VARIAN
Aller à
Product Details & Documents
The Mark 7 atomisation system handles complex matrices and achieves precise results quickly.
- Contoured design for outstanding resistance to blockage even with the most difficult examples
- Corrosion-resistant components
- For high-acid matrices
Mark 7 system includes removable twin-headed mixing paddles in order to offering thorough mixing, super-fine aerosol and for precise, accurate determinations.
This system provides the capability to introduce high matrix samples and the flexibility to achieve high sensitivity. In this system the operator can tune performances by the external adjustable impact beads.
Informations de commande: An adjustable barrel nebuliser, nebuliser-cleaning wire, PTFE impact beads, a burner cleaning and alignment card, and high-vacuum capillary tubings are available separately.
Spécifications
- Désignation:PEEK venturi nebuliser
- Seq:201
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI6910009700Nitrile O-ring for capillary assembly in spray chamber ; i.Ø = 1/32" o.Ø = 3/32"Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI9910105800Integrated liquid trap (fluorinated float and magnet)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix