Solid phase microextraction fibers
StableFlex fiber kit: PDMS/DVB, DVB/carboxen/PDMS, carboxen/PDMS and polyacrylate, for autosampler use
N° de catalogue VARISU57551U
Fournisseur: VARIAN
Aller à
Product Details & Documents
Solid phase microextraction (SPME) is a technique for extracting analytes from solid, liquid or gaseous samples by adsorbing them onto the SPME fiber and then desorbing them into an inlet, either on a gas chromatograph (GC) or an HPLC system. SPME is amenable to automation using an autosampler or it can be performed manually as well.
Solid phase microextraction kits: Kits are also available to support method development, offering a variety of fiber types and configurations within a single kit. SPME fiber kits contain three fibers.
Spécifications
- Désignation:StableFlex fiber kit: PDMS/DVB, DVB/carboxen/PDMS, carboxen/PDMS and polyacrylate, for autosampler use
- Seq:27
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI392609902Merlin microseal, SPME replacement seal, 23 gaugeConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix