Dissolution cuvettes
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 715 µl, 10 mm
Codice catalogo VARI6610020200
Nome del fornitore:   VARIAN
Dissolution cuvettes
Codice catalogo VARI6610020200
Nome del fornitore:  VARIAN
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 715 µl, 10 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Increase flexibility and capabilities of spectrophotometers thanks to certified calibration and installation cuvettes.
Suitable for optimum optical performance in any applications.
Specifiche
  • Trajet optique:
    10 mm
  • Volume:
    715 µl
  • Désignation:
    Dissolution cuvette
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Désignation
    Disponibilità
    Price
  • VARI110260190
    Porte-cellule standard (10 mm) incl. élévateur de cellule et vis de réglage de hauteur de cellule
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Désignation
    Disponibilità
    Price
  • VARI10048100
    Base de porte-cuve
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Désignation
    Disponibilità
    Price
  • VARI110645090
    Porte-cellule micro
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Désignation
    Disponibilità
    Price
  • VARI110648190
    Cell base
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Désignation
    Disponibilità
    Price
  • VARI210125300
    Porte-cuve, longueur de parcours variable (5, 10, 20, 30, 40 et 50 mm), à utiliser avec Cary 50/60 ou Cary 100/300
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Désignation
    Disponibilità
    Price
  • VARI6610018900
    Barreaux d'agitation magnétiques, 7×2 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Désignation
    Disponibilità
    Price
  • VARI7418000400
    Barreau d'agitation magnétique, PTFE
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST