Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Dichlorométhane-D2 (99.9% D) | Avantor

Dichlorométhane-D2 (99.9% D)

Flacon verre pour solides, 10 g
Katalognr. CAMBDLM-23-10
Gesundheit
Dichlorométhane-D2 (99.9% D)
Katalognr. CAMBDLM-23-10
CAS Nummer:  1665-00-5
Dichlorométhane-D2 (99.9% D)

Flacon verre pour solides, 10 g

CAS Nummer:  1665-00-5
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Dichloromethane-d2, Methylene chloride-D2, Dichloromethane-[²H₂], Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2
  • CAS Nummer:1665-00-5
  • Formel:CD₂Cl₂
  • MDL-Nummer:MFCD00000882
  • Molekulargewicht:86.92 g/mol
  • Siedepunkt:40 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–97 °C
  • Dichte:1,36 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Température ambiante
  • EINECS:216-776-0
  • UN:1593
  • ADR:6.1,III
Technische Daten

Technische Daten

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    10 g

Technische Daten