Storage Boxes
9 (3×3), jaune, 50 ml (Ø 30 mm)
N° de catalogue KOEH2-1924
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Aller à
Product Details & Documents
Box in bright colours made of PP for cell culture tubes of 15 or 50 ml (Falcon). Two grids guarantee a safe stand of the tubes in the upper as well as the lower area.
- Clear lid is providing the correct view
- Temperature resistant from −80 °C up to +121 °C
- Autoclavable
Spécifications
- Pour tubes:50 ml (Ø 30 mm)
- Nb de places:9 (3×3)
- Couleur:jaune
- Seq:08
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..