Storage Boxes
9 (3×3), transparent, 50 ml (Ø 30 mm)
KOEH2-1923
Box in bright colours made of PP for cell culture tubes of 15 or 50 ml (Falcon). Two grids guarantee a safe stand of the tubes in the upper as well as the lower area.
- Clear lid is providing the correct view
- Temperature resistant from −80 °C up to +121 °C
- Autoclavable
- Pour tubes:50 ml (Ø 30 mm)
- Nb de places:9 (3×3)
- Couleur:transparent
- Seq:07
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..