Buffer solutions, ready to use
7,00, ±0,02, Phosphate, incolore, Plastic bottle, 500 mL
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Type de tampon de pH:Phosphate
- Cdt:500 mL
- Couleur:incolore
- Précision du pH:±0,02
- Valeur pH:7,00
- Cat. No.:ACRO383855000
- Densité:1