Résorcinol 98%
Flacon plastique, 50 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Résorcinol 98%
N° de catalogue ACRO132290500
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 108-46-3
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol
- Numéro CAS:108-46-3
- Formule:C₆H₆O₂
- Numéro MDL:MFCD00002269
- Poids moléculaire:110.11 g/mol
- Index Merck:12,08323
- Point d'ébullition:281 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:109…111 °C
- Densité:1,272 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:127 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-585-2
- UN:2876
- ADR:6.1,III
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to yellow to beige to pink Crystals or granules or flakes
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:108 to 112 °C
- GC:≥97.5 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:50 g