3,5-Dinitroaniline 98%
3,5-Dinitroaniline 98%
Flacon verre pour solides, 1 g
N° de catalogue ACRO116940010
Toxique
Santé
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
3,5-Dinitroaniline 98%
N° de catalogue ACRO116940010
Numéro CAS:  618-87-1
3,5-Dinitroaniline 98%
3,5-Dinitroaniline 98%
Flacon verre pour solides, 1 g
Numéro CAS:  618-87-1
Prix
SFr. 47.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:618-87-1
  • Formule:C₆H₅N₃O₄
  • Numéro MDL:MFCD00007263
  • Poids moléculaire:183.12 g/mol
  • Point de fusion:159…163 °C
  • Densité:1,601 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:>100 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:210-567-8
  • UN:1596
  • ADR:6.1,II
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Yellow to light brown Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    159 to 163 °C
  • HPLC:
    ≥97.5 %
  • Calcium (Ca):
    ≤50 ppm
  • Copper (Cu):
    ≤20 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤10 ppm
  • Lead (Pb):
    ≤20 ppm
  • Magnesium (Mg):
    ≤50 ppm
  • Nickel (Ni):
    ≤1500 ppm
  • Potassium (K):
    ≤100 ppm
  • Sodium (Na):
    ≤500 ppm
  • Zinc (Zn):
    ≤100 ppm
  • Insoluble matter:
    ≤0.01 %
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 g