Normal cell line blots, human | Avantor
Normal cell line blots, human
Normal endothelial cell line blot, human, 1
N° de catalogue TB51
Fournisseur:   G-Biosciences
Normal cell line blots, human
N° de catalogue TB51
Fournisseur:  G-Biosciences
Numéro CAS:  
Normal cell line blots, human
Normal cell line blots, human
Normal endothelial cell line blot, human, 1
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 1’170.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ready to screen, normal tissue human cell line blots from epithelial, endothelial, skin, and muscle tissue.
These premade blots are prepared with the appropriate GenLysate™ and 50 μg protein is loaded onto a 4 to 20% denaturing polyacrylamide gel, along with a prestained molecular weight marker. After the proteins are resolved, they are transferred to a PVDF membrane, using western transfer buffer. These blots are ready to be blocked and probed with antibodies of choice.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    Normal endothelial cell line blot, human
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..