Blocking solution, BLOK™ Casein
Blocking solution, BLOK™ Casein
BLOK™ Casein in TBS, 1% solution, 2
N° de catalogue 786-196
Fournisseur:   G-Biosciences
Blocking solution, BLOK™ Casein
N° de catalogue 786-196
Fournisseur:  G-Biosciences
Numéro CAS:  
Blocking solution, BLOK™ Casein
Blocking solution, BLOK™ Casein
BLOK™ Casein in TBS, 1% solution, 2
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 189.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 ST
Product Details & Documents
BLOK™ Casein is a purified protein, used for blocking free binding sites in Western blot, ELISA plate well, immunohistochemistry and other immunochemical applications.
  • Ready to use
  • Available in the choices of TBS or PBS buffers
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    2
  • Désignation:
    BLOK™ Casein in TBS, 1% solution
Spécifications