Acétone, BAKER, J.T.Baker®
Bidon Plastique, 10 L
N° de catalogue 8003.9010
Inflammable
Irritant
   Safer Human and Environmental Health
Fournisseur:   Avantor
Acétone, BAKER, J.T.Baker®
N° de catalogue 8003.9010
Fournisseur:  Avantor
   Safer Human and Environmental Health
Numéro CAS:  67-64-1
Acétone, BAKER, J.T.Baker®
Acétone, BAKER, J.T.Baker®
Bidon Plastique, 10 L
Numéro CAS:  67-64-1
Prix
SFr. 263.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 L
Product Details & Documents
Synonymes:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • Numéro CAS:67-64-1
  • Formule:CH₃COCH₃
  • Numéro MDL:MFCD00008765
  • Poids moléculaire:58.08 g/mol
  • Index Merck:13,00067
  • Point d'ébullition:56,2 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–95,4 °C
  • Densité:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:<–20 °C (coupe fermée)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471330-49
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Acidity or Alkalinity:
    passes test
  • Appearance of solution:
    passes test
  • Identification:
    passes test
  • Matter Insoluble in Water:
    passes test
  • Reducing Substances:
    passes test
  • Relative Density:
    0.790-0.793
  • Residue on Evaporation:
    max. 50 ppm
  • Water (H2O):
    max. 3 g/l
  • Additional Specification(s)::
    -
  • Assay (by GC):
    min. 99,0 %
  • Related Substances::
    -
  • Benzene:
    max. 2 ppm (v/v)
  • Methanol (CH3OH):
    max. 0,05 % (v/v)
  • Other Impurities:
    passes test
  • 2-Propanol (CH3CHOHCH3):
    max. 0,05 % (v/v)
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bidon Plastique
  • Cdt:
    10 L
  • Cat. No.:
    8003.9010
  • Certification environnementale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health