Flasks, pear shaped
50 ml, 14/23 NS, 14/23 NS, 115 mm, 48 mm
N° de catalogue 212-0602
Fournisseur: SciLabware
Aller à
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear.
- Très bonne résistance chimique
- Grande résistance thermique
- Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Ideal for semi-micro distillations. With standard ground joint sleeve and white labelling field.
Spécifications
- Ø ext.:48 mm
- Capacité:50 ml
- Hauteur:115 mm
- Col latéral:14/23 NS
- Col central:14/23 NS