Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Écouvillon avec palette souple et manche à prise facile, TX714K, PP/PE, 128 mm
Fournisseur: Texwipe
Aller à
Product Details & Documents
Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Suitable for surface sampling in validation protocols and precision cleaning for hard-to-reach areas and small spaces.
Emballage: 1000 swabs total/case, outer bags: 50 bags per case, inner bags: 20 swabs per bag.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Documents
Spécifications
- Désignation:Écouvillon avec palette souple et manche à prise facile, TX714K
- Longueur:128 mm
- Tige/Tête:PP/PE
- Cat. No.:115-1894
- Longueur de la tige:102 mm
- Largeur de la tige:5 mm
- Longueur de la tête:26 mm
- Modèle:TX714K
- Largeur de la tête:13 mm