Microcarrier spinner flasks
8000 ml, Centre neck 100 mm, side arm 45 mm, 2, 237×430 mm
N° de catalogue BELC1965-08000
Marketsource
Fournisseur: BELLCO GLASS
Aller à
Product Details & Documents
Spinner flasks promotes the optimal growth of suspension and microcarrier culture.
- Impeller height adjusts through compression fitting
- Indented bottom (up to 1 L) prevents accumulation of microcarrier beads under impeller
Spécifications
- Ø×h:237×430 mm
- Capacité:8000 ml
- Seq:08
- Col:Centre neck 100 mm, side arm 45 mm
- Nb de bras latéraux:2
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéNb de bras latérauxDisponibilitéPrix
- BELC1965-13000Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms3000 ml2Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 329.61
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéNb de bras latérauxDisponibilitéPrix
- BELC1965-20500Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms500 ml2Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 144.22
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BELC1965-30100Impeller assembly, for 100, 250 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plugConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 52.89
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BELC1965-30500Impeller assembly, for 500 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plugConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 67.04
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BELC1965-31000Impeller assembly, for 1000, 3000 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plugConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 115.62
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BELC1965-38000Impeller assembly, for 6000, 8000 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plugConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 200.81
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéNb de bras latérauxDisponibilitéPrix
- BELC1965-10100Spinner Flask with caps (32 mm) for side arms100 ml2Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 123.92
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéNb de bras latérauxDisponibilitéPrix
- BELC1965-10250Spinner Flask with caps (32 mm) for side arms250 ml2Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéNb de bras latérauxDisponibilitéPrix
- BELC1965-10500Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms500 ml2Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 144.22
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéNb de bras latérauxDisponibilitéPrix
- BELC1965-11000Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms1000 ml2Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BELC1969-73000Glass shaft, for 3000 ml flasksConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 10.78
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BELC1965-90070Cap assembly, for 100 - 500 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 83.66
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BELC1965-90100Cap assembly, for 500 - 3000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 84.54
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BELC1965-99100Cap assembly, for 6000 - 36000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 84.54
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BELCA523-208Screw cap with hole, PP, blue, 100 mm, for 500 - 3000 ml flasksConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BELCA523-209Silicone liner with hole, white, 100 mm, for 500 - 3000 ml flasksConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST