Surchaussures
En PE, bleu, 150 mm, 360 mm
Catalog # 113-0677
Supplier: GM EQUIPEMENT
Jump to:
Product Details & Documents
Ces surchaussures pour laboratoire sont disponibles en plusieurs matériaux et tailles.
- Ouverture élastiquée pour une meilleure résistance
- Semelle antidérapante (113-0678)
- Imperméable (113-0677)
Documents
GMEQOJP001_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Couleur:bleu
- Désignation:En PE
- Hauteur:150 mm
- Longueur:360 mm
- Seq:01
- Cat. No.:113-0677
- Applications des tenues:Laboratoire