Saccharometers
10 - 20, 0,1, 260 mm
N° de catalogue AMARH845030
Fournisseur: Amarell
Aller à
Product Details & Documents
Saccharometers with reference temperature of 20 °C.
Spécifications
- Longueur:260 mm
- Seq:02
- Division:0,1
- Plage de mesure:10 - 20