Électrodes de référence, InLab® Reference
InLab® Reference, 0...+100 °C, Verre, KCl 3 mol/l, Céramique, 12×120 mm, S7, Solutions fortement salines; acides/bases corrosifs et chauds
662-2871
Électrodes de référence avec connecteur S7.
- Série InLab® Reference Plus idéale pour les mesures avec des électrodes sélectives d'ions
- Système de référence pour les séries InLab® Reference : ARGENTHAL™ avec piège d'ions d'argent (aucun risque de contamination par des sulfures et protéines)
Material: Glass
Ordering information: livrées avec certificat de test et sans câble. Autres électrodes sur demande.
Documents
Mettler InLab® Sensors
Product Literature
- Connexion:S7
- Ø×L:12×120 mm
- Pour:Solutions fortement salines; acides/bases corrosifs et chauds
- Type:InLab® Reference
- Matière:Verre
- Membrane:Céramique
- Électrolyte:KCl 3 mol/l
- Température:0...+100 °C