Flow cups with fixed nozzle
Viscosity flow cup (max.W×H = 92×84 mm), 34 - 135 cSt, 4 mm
N° de catalogue SIMEVF2049
Fournisseur:   Industrial Physics
Flow cups with fixed nozzle
N° de catalogue SIMEVF2049
Fournisseur:  Industrial Physics
Flow cups with fixed nozzle
Flow cups with fixed nozzle
Viscosity flow cup (max.W×H = 92×84 mm), 34 - 135 cSt, 4 mm
Prix
SFr. 254.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These flow cups are composed of an anodised aluminium cup and a stainless steel nozzle.
Designed to measure the viscosity of lacquers, paint and other liquids.
Certifications: ISO 2431
Ordering information: Stand must be ordered separately.
Documents
Spécifications
  • Plage de mesure:
    34 - 135 cSt
  • Désignation:
    Viscosity flow cup (max.W×H = 92×84 mm)
  • Seq:
    02
  • Ouverture de la coupe:
    4 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SIMEDI0076
    Chronomètre numérique, type C510, 0,01 s
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 37.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SIMEVF2062
    Support annulaire
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 106.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SIMEVF2068
    Gaine de régulation de la température avec trépied, pour les coupes de viscosité conformes aux normes ISO et AFNOR
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 789.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 769-1151
    Calculatrice de viscosité, pour la conversion du temps d'écoulement en viscosité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 110.00