pH and ORP electrodes
Électrode pH en verre, système de référence Ag/AgCl, membrane sphérique, verre S, point zéro pH = 7,0, S 1181 HD, 2 - 14, +10...+135 °C, Verre, 12×120 mm, Bouchon à vis
N° de catalogue SCOI285111483
Fournisseur: SI Analytics
Aller à
Product Details & Documents
pH electrodes with glass body.
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Documentation produit
Spécifications
- Connexion:Bouchon à vis
- Ø×L:12×120 mm
- Type:S 1181 HD
- Désignation:Électrode pH en verre, système de référence Ag/AgCl, membrane sphérique, verre S, point zéro pH = 7,0
- Matière:Verre
- Température:+10...+135 °C
- pH:2 - 14