pH and ORP electrodes
pH and ORP electrodes
Électrode pH en verre, système de référence Ag/AgCl, membrane à dôme, verre H, pH du point zéro = 7,0, S 2781 HD, 2 - 14, +10...+135 °C, Verre, 12×120 mm, Bouchon à vis
N° de catalogue SCOI285112093
Fournisseur:   SI Analytics
pH and ORP electrodes
N° de catalogue SCOI285112093
Fournisseur:  SI Analytics
pH and ORP electrodes
pH and ORP electrodes
Électrode pH en verre, système de référence Ag/AgCl, membrane à dôme, verre H, pH du point zéro = 7,0, S 2781 HD, 2 - 14, +10...+135 °C, Verre, 12×120 mm, Bouchon à vis
Prix
SFr. 488.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
pH electrodes with glass body.
Spécifications
  • Connexion:
    Bouchon à vis
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Type:
    S 2781 HD
  • Désignation:
    Électrode pH en verre, système de référence Ag/AgCl, membrane à dôme, verre H, pH du point zéro = 7,0
  • Matière:
    Verre
  • Seq:
    11
  • Température:
    +10...+135 °C
  • pH:
    2 - 14
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..