Boîtes de Petri
Boîtes de Petri, avec couvercle, 75 mm, 20 mm, Non stérile
Catalog # BOCH8636
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Ø:75 mm
- Stérilité:Non stérile
- Désignation:Boîtes de Petri, avec couvercle
- Hauteur:20 mm