Boîtes de Petri
Boîtes de Petri, avec couvercle, 90 mm, 20 mm, Non stérile
N° de catalogue BOCH8637
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Ø:90 mm
- Stérilité:Non stérile
- Désignation:Boîtes de Petri, avec couvercle
- Hauteur:20 mm