Combinaisons, Secutex® pro 5/6
blanc, XL
N° de catalogue 113-0651
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Combinaisons, Secutex® pro 5/6
N° de catalogue 113-0651
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Aller à
Product Details & Documents
Ces combinaisons à usage unique protègent contre les poussières fines et les éclaboussures de produits chimiques liquides corrosifs. Elles possèdent une fermeture à glissière sous rabat et la capuche, le dos, les manchettes et les poignées sont élastiqués.
- Grand confort et excellente liberté de mouvement
- Perméables à l'air et à la vapeur d'eau
- Souples, non pelucheuses, résistantes aux déchirures et antistatiques
Couleur: blanc.
Type 5/6, EN 1149, Cat. III/CE 01
Certifications: CE 0624, Type 5 + 6, Cat. III, Type 5 + 6.
Spécifications
- Taille de confection:XL
- Couleur:blanc
- Seq:03
- Cat. No.:113-0651
- Anti-statique:+
- Applications des tenues:Protection contre les produits chimiques|Laboratoire|Industriel