Objectives
Objectives
EC-Planachromatique Neofluar, M27, O.N. d'1,3, WD de 0,20 mm, 100×
N° de catalogue ZEIS4204909900000
Fournisseur:   ZEISS
Objectives
N° de catalogue ZEIS4204909900000
Fournisseur:  ZEISS
Objectives
Objectives
EC-Planachromatique Neofluar, M27, O.N. d'1,3, WD de 0,20 mm, 100×
Prix
SFr. 4’348.15
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    100×
  • Désignation:
    EC-Planachromatique Neofluar, M27, O.N. d'1,3, WD de 0,20 mm
  • Seq:
    23