Méthyléthylcétone ≥99%, TECHNICAL
Flacon Plastique, 2,5 L
Méthyléthylcétone ≥99%, TECHNICAL
N° de catalogue 25654.320
Numéro CAS: 78-93-3
Aller à
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
Méthyléthylcétone TECHNICAL Flacon plastique 1L 1 * 1 L N° de catalogue25654.292
Product 25654.292 is similar to 25654.320 but may have a different manufacturer and/or packaging.
Méthyléthylcétone TECHNICAL Flacon plastique 5L 1 * 5 L N° de catalogue25654.361
Product 25654.361 is similar to 25654.320 but may have a different manufacturer and/or packaging.
Ethylméthylcétone (butanone-2) EMPLURA® 1 * 2,5 L N° de catalogue1.06014.2500
Product 1.06014.2500 is similar to 25654.320 but may have a different manufacturer and/or packaging.
Product Details & Documents
Synonymes: EK 500 Additive, Ethyl methyl ketone, 2-Butanone, Butanone, MEK
- Numéro CAS:78-93-3
- Formule:C₂H₅COCH₃
- Numéro MDL:MFCD00011648
- Poids moléculaire:72.11 g/mol
- Index Merck:13,06097
- Point d'ébullition:79,6 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–86 °C
- Densité:0,8054 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:–4 °C (DIN 51755 Part 1)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:201-159-0
- UN:1193
- ADR:3,II
- REACH:01-2119457290-43
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Packaging Information
P20_VWRC25654.292_SPEC_FR.pdf P20_VWRC25654.361_SPEC_FR.pdf spec_VWRC25654.292 spec_VWRC25654.292_fr spec_VWRC25654.320
Product specification
Plus
VWR® Green Solvents for Sustainable Chemistry.pdf
Product Literature
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:Min. 99 %
- Boiling point:79 - 80 °C
- Density (20/4):0.804 - 0.807
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:2,5 L
- Cat. No.:25654.320
- Certification environnementale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health