Cyclohexanone ≥99.0% pour analyses
25 L
  23236.460
   Safer Human and Environmental Health
Cyclohexanone ≥99.0% pour analyses
  23236.460
   Safer Human and Environmental Health
 :  108-94-1
Cyclohexanone ≥99.0% pour analyses
Cyclohexanone ≥99.0% pour analyses
25 L
 :  108-94-1
SFr. 1’460.00
1 * 25 L
 :  Pimelic Ketone
  •  :108-94-1
  •  :C₆H₁₀(=O)
  •  :MFCD00001625
  •  :98.14 g/mol
  •  :13,02755
  •  :155,6 °C (1013 hPa)
  •  :–31 °C
  •  :0,9478 g/cm³ (20 °C)
  •  :43 °C
  •  :Température ambiante
  •  :203-631-1
  •  :1915
  •  :3,III
  •  :01-2119453616-35
  • Assay:
    Min. 99.0 %
  • Acidity:
    Max. 0.005 meq/g
  • Boiling point:
    154.5 - 156.5 °C
  • Density (20/4):
    0.946 - 0.948
  • Indice de réfraction (20°C):
    1.449 - 1.451
  • Viscosity (25°C):
    1.92 - 2.2 mPa·s
  • Cyclohexanol:
    Max. 0.5 %
  • Water:
    Max. 0.2 %
  • Cdt:
    25 L
  • Cat. No.:
    23236.460
  • Certification environnementale:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health