Cryoboîtes, Arctic Square™
25 (5×5), Vial size up 2,0 ml, rouge, 12,5 mm, 76×76×53 mm
N° de catalogue 479-4049
Fournisseur: HEATHROW
Aller à
Product Details & Documents
En PC, autoclavable.
- The forward-sloped base and high-contrast, imprinted indexing on the transparent lid ensure quick visual orientation
- All boxes include vent and drainage holes and are stackable
- Alphanumeric identification on the lid
Permettent un stockage sécurisé répété de flacons de −196 à +121 °C dans des congélateurs mécaniques ou dans de l'azote liquide. De conception pour faciliter l'accès et l'identification des échantillons. Le couvercle à charnière avec arrêt évite que la boîte ne bascule si l'utilisateur la prend par le couvercle (le couvercle de la boîte 5×5 ne possède pas de charnière).
Documents
Cryogenic Tube Storage Boxes
Documentation produit
Spécifications
- Compartiments:25 (5×5)
- Pour:Vial size up 2,0 ml
- l×p×h ext.:76×76×53 mm
- Couleur:rouge
- Seq:01
- Ø orifice:12,5 mm