Couvercles pour microplaques à 96 puits
96-well microplate lid, high profile (9 mm), incolore, Non stérile
736-6550
Ces couvercles à profil haut, d'une hauteur de 9 mm, protègent de la contamination et de l'évaporation les échantillons stockés et les cultures cellulaires. Les couvercles sans anneaux de condensation sont essentiellement utilisés avec des microplaques non traitées pour la culture tissulaire. Ceux avec anneaux de condensation sont recommandés pour les applications de culture cellulaire, car ils inhibent la contamination croisée.
- Stérilité:Non stérile
- Couleur:incolore
- Désignation:96-well microplate lid, high profile (9 mm)