Digital handheld refractometers
DR201-95, 0 − 95 °Bx ; 1,3330 − 1,5318 nD, 0,1 °Bx ; 0,0001 nD
N° de catalogue KRUEDR201-95
Fournisseur:   A.KRÜSS Optronic
Digital handheld refractometers
N° de catalogue KRUEDR201-95
Fournisseur:  A.KRÜSS Optronic
Digital handheld refractometers
Digital handheld refractometers
DR201-95, 0 − 95 °Bx ; 1,3330 − 1,5318 nD, 0,1 °Bx ; 0,0001 nD
Prix
SFr. 628.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These apparatuses are designed to determine mixing ratios, quality and quantity inspections, in the following fields of applications.
  • Pulp and paper industries
  • Food and beverage industries including sugar and sweeteners
  • Textiles industry
  • Pharmaceutical and chemical industries
  • Petrochemical industry
  • Metal working industry
  • Wastewater management
Spécifications
  • Modèle:
    DR201-95
  • Plage de mesure:
    0 − 95 °Bx ; 1,3330 − 1,5318 nD
  • Résolution:
    0,1 °Bx ; 0,0001 nD
  • Cat. No.:
    KRUEDR201-95
  • Poids:
    200 g
  • Précision:
    ±0,5 °C ; ±0,2 °Brix ; ±0,0003 nD
  • L×P×H:
    130×80×40 mm
  • Exigence électrique:
    1,5 V battery
  • Précision de la température:
    ±0,5