pH Electrodes, SenTix®
SenTix® Ag combination electrode (special ORP electrode for argentometry), SenTix® Ag, -, –5...+100 °C, Verre, 2 mol/l KNO3 + 0,001 mol/l KCl, 12×120 mm, S7**, Laboratory/Argentometry
662-2266
: WTW
Ces électrodes de pH testées et éprouvées sont faciles à utiliser et offrent une haute qualité et une précision élevée.
- Electrodes with gel electrolyte and a plastic body are robust and shock-proof, the membrane glass is safeguarded by a protective shield
- Electrodes with liquid electrolyte: Capillary-effect of the platinum wire guarantees constant outflow and prevents contamination by precipitates or even dirt
- SenTix® HW and HWS electrodes: Electrolyte flow speed can be adjusted for optimal use
La membrane optimisée en verre garantit une mesure rapide, même à basse température. Le couvercle de l'orifice de remplissage simple d'utilisation évite toute fuite d'électrolytes pendant le stockage.
* Sonde de température intégrée (NTC 30 KOhm).
- Connexion:S7**
- Ø×L:12×120 mm
- Pour:Laboratory/Argentometry
- Type:SenTix® Ag
- Désignation:SenTix® Ag combination electrode (special ORP electrode for argentometry)
- Matière:Verre
- Seq:40
- Électrolyte:2 mol/l KNO3 + 0,001 mol/l KCl
- Température:–5...+100 °C
- pH:-
Accessories
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- WTWA109735Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrode1 * 250 mL - SFr. 75.60