Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Mark-tubes for x-ray analysis

Mark-tubes for x-ray analysis

80 mm, 4,00 mm, 0,01 mm
N° de catalogue HILG4007691
Fournisseur:   HILGENBERG
Mark-tubes for x-ray analysis
N° de catalogue HILG4007691
Fournisseur:  HILGENBERG
Mark-tubes for x-ray analysis
Mark-tubes for x-ray analysis

80 mm, 4,00 mm, 0,01 mm

Prix
SFr. 601.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents

For x-ray analysis according to the method of Debye-Scherrer.

Spécifications
  • Ø ext.:
    4,00 mm
  • Épaisseur de paroi:
    0,01 mm
  • Longueur:
    80 mm
  • Seq:
    20
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.