Mark-tubes for x-ray analysis
Mark-tubes for x-ray analysis
80 mm, 3,00 mm, 0,01 mm
N° de catalogue HILG4007630
Fournisseur:   HILGENBERG
Mark-tubes for x-ray analysis
N° de catalogue HILG4007630
Fournisseur:  HILGENBERG
Mark-tubes for x-ray analysis
Mark-tubes for x-ray analysis
80 mm, 3,00 mm, 0,01 mm
Prix
647.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 15 ST
Product Details & Documents
For x-ray analysis according to the method of Debye-Scherrer.
Spécifications
  • Ø ext.:
    3,00 mm
  • Épaisseur de paroi:
    0,01 mm
  • Longueur:
    80 mm
  • Seq:
    19