Pipette, gradue, 2ml, type 2, travaux c 1 * 2 Pce
Codice catalogo 612-3192
Nome del fornitore: SciLabware
Pipette, gradue, 2ml, type 2, travaux c 1 * 2 Pce
Codice catalogo 612-3192
Nome del fornitore: SciLabware
Frequently Bought Together
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Nome del fornitore: HEATHROW
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Mouchoirs en papier
Nome del fornitore: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Nome del fornitore: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection