VWR®, Lames de microscopie
Lame avec bords bruts et extrémités polies, transparent, Verre flotté, 1,0 mm, 76×26 mm
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
- Verre blanc, clair
- Bords bruts ou biseautés
- Versions lisse ou dépolie
W×D×H: 76×26×1 mm
Documents
Specifications
- Couleur:transparent
- Désignation:Lame avec bords bruts et extrémités polies
- L×l:76×26 mm
- Matière:Verre flotté
- Seq:01
- Épaisseur:1,0 mm