Refroidisseurs à circulation, séries FL
Refroidisseurs à circulation, séries FL
FLW4003, −20...+40 °C, ±0,5 °C, 4,3; 2,2; 1,3 kW, 24 - 30 l, 600×760×1150 mm
Catalog # 461-3480
Supplier:   JULABO GmbH
Refroidisseurs à circulation, séries FL
Catalog # 461-3480
Supplier:  JULABO GmbH
Refroidisseurs à circulation, séries FL
Refroidisseurs à circulation, séries FL
FLW4003, −20...+40 °C, ±0,5 °C, 4,3; 2,2; 1,3 kW, 24 - 30 l, 600×760×1150 mm
Price
14 360.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Des refroidisseurs compacts et ergonomiques, équipés de réservoirs grands volumes en acier inoxydable. Les modèles peuvent être à refroidissement par air ou par eau. Les applications incluent une utilisation avec des évaporateurs rotatifs, des autoclaves et des réacteurs ainsi que le refroidissement en laboratoire de routine. Toutes les unités sont équipées d'un affichage LED de la température de consigne/réelle, intégré à un clavier protégé contre les éclaboussures, et de poignées encastrées incorporées dans le boîtier pour un déplacement aisé. Un plateau à charnière sert de compartiment pour le manuel d'utilisation ou autres documents. La grille d'aération amovible permet de nettoyer facilement le condenseur. Les fentes d'aération sont situées à l'avant et à l'arrière, ce qui permet de placer les unités directement côte à côte. Les modèles allant du FL2503 au FLW11006 disposent d'une fonction d'avertissement préventif, intégrée au contrôle du capteur, pour prévenir que le condenseur est sale; ils sont également dotés d'une fonction 'BlackBox' de diagnostics en ligne.
  • Plage de température comprise entre –20 et +40 °C, le contrôleur PID permet une stabilité de la température de ±0,5 °C
  • Les unités se remplissent par le haut, sont munies d'un couvercle de protection articulé et équipées d'un indicateur de niveau très lisible
  • Les modèles offrant une pression de pompe de >1 bar affichent cette dernière sur une jauge et disposent d'une dérivation permettant de régler la capacité de la pompe
  • Alarmes visuelles et sonores de faible niveau de liquide
  • L'interface RS232 et la sortie d'alarme analogique sont situées sur le panneau frontal, pour être faciles d'accès
Débit max. / pression max.:
FL_00 : 15 l/min, pression de 350 mbar
FL_01 : 23 l/min, pression de 1000 mbar
FL_03 : 40 l/min, pression de 500 à 3000 mbar
FL_06 : 60 l/min, pression de 500 à 6000 mbar
Max. flow rate / max. pressure:
FL_00: 15 l/min, 350 mbar pressure
FL_01: 23 l/min, 1000 mbar pressure
FL_03: 40 l/min, 500 - 3000 mbar pressure
 : Classe de protection IP selon la norme CEI529 : IP 21.
 : fournis avec deux fixations cannelées pour tubes de diamètre interne 8 et 12 mm. Avec ces unités, il est recommandé d'utiliser de l'eau, un mélange eau-glycol et du liquide pour bain thermique Julabo. Veuillez noter que les unités FL4003, FL4006, FLW4003, FLW4006, FL7006, FL11006, FL20006, FLW7006, FLW11006 et FLW20006 nécessitent une alimentation triphasée.
 : Remarque : capacité de refroidissement à 20, 0, –10 °C
Specifications
  • Plage de température:
    −20...+40 °C
  • Capacité:
    24 - 30 l
  • l×p×h:
    600×760×1150 mm
  • Capacité de refroidissement:
    4,3; 2,2; 1,3 kW
  • Précision de temp.:
    ±0,5 °C
  • Type:
    FLW4003
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • JULA8890045
    2 adaptateurs, femelle G 1 ¼" à fixation cannelée pour tubes de ¾" Ø interne
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 195.00
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • JULA8890046
    2 adaptateurs, femelle G 1 ¼" à fixation cannelée pour tubes de 1" Ø interne
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 195.00
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • JULA8890047
    2 adaptateurs, femelle G ¾" à mâle NPT ½"
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 131.00
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • JULA8890044
    2 adaptateurs, femelle G 1 ¼" à fixation cannelée pour tubes de ½" Ø interne
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 195.00
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • JULA8890043
    2 adaptateurs, femelle G ¾" à fixation cannelée pour tubes de ¾" Ø interne
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 117.00
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • JULA8890041
    2 adaptateurs, femelle G 1 ¼" à mâle M16×1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 184.00
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • JULA8890042
    2 adaptateurs, femelle G ¾" à fixation cannelée pour tubes de ½" Ø interne
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 117.00
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • JULA8890040
    2 adaptateurs, femelle G ¾" à mâle NPT M16×1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 131.00
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • JULA8890051
    2 adaptateurs, femelle G 1 ¼" à mâle NPT 1"
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 203.00
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • JULA8890050
    2 adaptateurs, femelle G 1 ¼" à mâle NPT ¾"
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 203.00
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • JULA8890049
    2 adaptateurs, femelle G 1 ¼" à mâle NPT ½"
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 203.00
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • JULA8890048
    2 adaptateurs, femelle G ¾" à mâle NPT ¾"
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 179.00