Process pH combination electrodes
Électrode pH combinée, avec membrane à dôme, H 8381 HD, 2 - 13, 0...+100 °C, Verre, Referid®, Espace annulaire KPG, 12×320 mm, Raccord de connexion à vis
SCOI285111023
- Connexion:Raccord de connexion à vis
- Ø×L:12×320 mm
- Type:H 8381 HD
- Désignation:Électrode pH combinée, avec membrane à dôme
- Matière:Verre
- Seq:26
- Membrane:Espace annulaire KPG
- Électrolyte:Referid®
- Température:0...+100 °C
- pH:2 - 13